Merck
W201502
Sigma-Aldrich
アルギン酸ナトリウム
別名:
アルギン酸 ナトリウム塩 from brown algae, アルギン, アルギン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2015
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
E番号:
E 401
NACRES:
NA.21
官能:
odorless
グレード:
Halal
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI Key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルギン酸ナトリウムはアルギン酸のナトリウム塩で、褐藻類に含まれる天然の多糖です。アルギン酸ナトリウムは一般に食品分野で安定剤および増粘剤として使用されています。
アプリケーション
アルギン酸ナトリウムは、下記の調製に使用できます:
  • 芳香徐放アプリケーション用のカチオン化カゼインベース多価電解質複合体。
  • 香りのカプセル化または化粧品用のマイクロカプセル。
その他情報
直鎖かつ親水性であり、コロイド状のポリウロン酸で、グルクロン酸およびマンヌロン酸残基により構成されます。
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W201502-5KG:
W201502-SAMPLE:
W201502-1KG:
W201502-SAMPLE-K:
W201502-BULK:
W201502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A major constituent of brown algae for use in high-capacity Li-ion batteries.
Kovalenko I, et al.
Science, 334(6052), 75-79 (2011)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 67-70 (1997)
Preparation of aroma microcapsules with sodium alginate and tetradecylallyldimethylammonium bromide (TADAB) and its potential applications in cosmetics
Song J and Chen H
Flavour and Fragrance Journal, 33(2), 160-165 (2018)
Polyelectrolyte complex from cationized casein and sodium alginate for fragrance controlled release
Zhang Y, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 178, 439-444 (2019)
Ruben Foresti et al.
Scientific reports, 10(1), 3205-3205 (2020-02-23)
The design of 3D complex structures enables new correlation studies between the engineering parameters and the biological activity. Moreover, additive manufacturing technology could revolutionise the personalised medical pre-operative management due to its possibility to interplay with computer tomography. Here we
関連コンテンツ
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
組織工学では、損傷した組織を修復または置き換えるために、体内の微小環境を模倣して、足場、生きた細胞、生物学的活性分子から組織を構築します。