安全性情報
PHR1471
Supelco
アルギン酸ナトリウム
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
アルギン酸 ナトリウム塩, アルギン, アルギン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1613462
APIファミリー
sodium alginate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI Key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アルギン酸ナトリウムは、アルギン酸のナトリウム塩で、海藻から抽出されます。アルギン酸ナトリウムは一般に食品分野で安定剤および増粘剤として使用されています。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アルギン酸ナトリウムは、医薬製剤中の分析物を高速液体クロマトグラフィー法で定量する際に、医薬品標準物質として使用できます。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025に準拠して製造および認証されています。このCRMの使用に関する全ての情報は分析証明書に記載されています。
脚注
この材料の分析証明書例を参照するには下のスロットにLRAB5524と入力してください。これは証明書の例に過ぎず、貴社が受け取るロットに対するものではありません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR1471-1G-PW:
PHR1471-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A validated HPLC assay method for the determination of sodium alginate in pharmaceutical formulations
Awad H, et al.
Journal of Chromatographic Science, 51(3), 208-214 (2012)
Evaluation of sodium alginate for bone marrow cell tissue engineering.
Wang L, et al.
Biomaterials, 24(20), 3475-3481 (2003)