Merck
71238
Sigma-Aldrich
アルギン酸 ナトリウム塩 from brown algae
BioReagent, suitable for immobilization of micro-organisms
別名:
アルギン, アルギン酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
algae (brown)
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
強熱残分
≤30%
損失
≤15% loss on drying
white to light beige
pH
6.0-8.0 (10 mg/mL in H2O)
適合性
in accordance for gelation test
suitable for immobilization of micro-organisms
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI Key
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルギン酸塩はゲル化可能なコロイド状ポリウロン酸構造の分子であり、ゲルベースの分離技術から薬物送達や細胞保存に至るまでの用途に適した、ゲル、バイオフィルム、ビーズ、ナノ粒子、マイクロカプセルなどのコロイド状生分解性構造の調製に使用されます。
その他情報
直鎖かつ親水性であり、コロイド状のポリウロン酸で、グルクロン酸およびマンヌロン酸残基により構成されます。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
細胞、酵素の固定化に用いられます。アルギン酸マトリクスはキレ-ト剤の添加により液化することができ、成長の継続に影響を与えることなく発育中のコロニ-を回収することが可能です
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71238-1KG:
71238-VAR:
71238-250G:
71238-50G:
71238-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
O Smidsrød et al.
Trends in biotechnology, 8(3), 71-78 (1990-03-01)
In recent years, entrapment of cells within spheres of Ca2+ alginate has become the most widely used technique for immobilizing living cells. This versatile method includes applications ranging from immobilization of living or dead cells in bioreactors, immobilization of plant
W.H. Scouten
Solid Phase Biochemistry, 449-449 (1983)
C. Bucke
Methods in Enzymology, 135, 175-175 (1987)
Alginate: an alternative to agar in plant protoplast culture.
Adaoha Mbanaso, E.N. and Roscoe, D.H.
Plant Sci. Lett., 25, 61-66 (1982)
Andreas Blaeser et al.
Advanced healthcare materials, 5(3), 326-333 (2015-12-03)
A microvalve-based bioprinting system for the manufacturing of high-resolution, multimaterial 3D-structures is reported. Applying a straightforward fluid-dynamics model, the shear stress at the nozzle site can precisely be controlled. Using this system, a broad study on how cell viability and