Merck
A1603
Sigma-Aldrich
アルギン酸リアーゼ from Flavobacterium multivorum
powder, ≥10,000 units/g solid
別名:
poly-beta-D-mannuronate lyase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥10,000 units/g solid
保管温度
2-8°C
詳細
アルギン酸リアーゼは、いくつかの海藻、海洋軟体動物、および広範囲の海洋細菌および陸生細菌に存在します。
アプリケーション
アルギン酸リアーゼは、アルギン酸塩またはアルギン酸を分解し、粘度を下げるために使用されます。卵胞の単離、カプセル化、および培養中に役立ちます
アルギン酸リアーゼは以下の用途に使用されています:
  • 酵素の前処理
  • 細胞のカプセル化の解除
  • エレクトロポレーション促進のためのシュードモナスPseudomonasの菌体外多糖の消化
生物化学的/生理学的作用
アルギン酸やアルギン酸塩を小さな分子に切断して、粘度を低下させます。
アルギン酸リアーゼは、バイオエタノール生産用の酸性多糖類の糖化に積極的に関与しています。
単位の定義
1 unitは、pH 6.3、37°C、1分間で、アルギン酸ナトリウム溶液1 mLあたりの A235nmを上昇させます。
調製ノート
4.5 mlの0.1%アルギン酸ナトリウム(pH 6.3)に0.15 mIの酵素液(1 unitn/ml)を加えます。37°Cで30分間インキュベートします。4.65 mlの0.1 N NaOHを加え、反応を停止します。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerの「enzymes for complex carbohydrate analysis」をご覧ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A1603-100MG:
A1603-VAR:
A1603-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Elizabeth M Parrish et al.
Reproduction (Cambridge, England), 142(2), 309-318 (2011-05-26)
Ovarian follicle maturation results from a complex interplay of endocrine, paracrine, and direct cell-cell interactions. This study compared the dynamic expression of key developmental genes during folliculogenesis in vivo and during in vitro culture in a 3D alginate hydrogel system.
Solaleh Khoramian Tusi et al.
Biomaterials, 32(23), 5438-5458 (2011-05-06)
Oxidative stress is a major component of harmful cascades activated in neurodegenerative disorders. We sought to elucidate possible effects of alginate oligosaccharide (AOS) on H(2)O(2)-induced cell death and to determine the underlying molecular mechanisms in neuron-like PC12 cells. We found
Yuya Morimoto et al.
APL bioengineering, 4(2), 026101-026101 (2020-04-09)
Biohybrid robots composed of biological and synthetic components have been introduced to reconstruct biological functions in mechanical systems and obtain better understanding of biological designs. For example, biohybrid robots powered by skeletal muscle tissue have already succeeded in performing various
Lena C E Lundqvist et al.
Carbohydrate research, 352, 44-50 (2012-03-21)
The gene coding for an alginate lyase from the marine bacteria Pseudomonas alginovora X017 was cloned and heterologously expressed in Escherichia coli strains. The protein was produced in inclusion bodies and the active form was obtained by applying a refolding
Alginate lyase: Review of major sources and classification, properties, structure-function analysis and applications
Zhu B and Yin H
Bioengineered, 6(3), 125-131 (2015)