Merck
A43405
Sigma-Aldrich
1-アミノ-4-ブロモナフタレン
97%
別名:
4-ブロモ-1-ナフチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6Br
CAS番号:
分子量:
222.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
102-103 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
InChI Key
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A43405-VAR:
A43405-1KG:
A43405-5G:
A43405-25G:
A43405-BULK:
A43405-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)