Merck
A71751
Sigma-Aldrich
3-アミノフェニルボロン酸 ヘミ硫酸塩
≥95%
別名:
3-アミノベンゼンボロン酸 ヘミ硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4B(OH)2 · 0.5H2SO4
CAS番号:
分子量:
185.98
Beilstein:
8094151
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
≥300 °C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1cccc(c1)B(O)O.Nc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/2C6H8BNO2.H2O4S/c2*8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;1-5(2,3)4/h2*1-4,9-10H,8H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate salt is used in the synthesis of:
  • Phenylboronic acid-functionalized inverse opal hydrogels within microfluidic flow cells for glucose sensing.
  • Phenylboronic acid-salicylhydroxamic acid-derived complexing reagent for protein immobilization on chromatographic support.
It can also be used in the preparation of phenylboronic acid (PBA) monolayer-modified Au electrode for the voltammetric sensing of uridine and cytidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
A71751-25G:
A71751-5G:
A71751-VAR:
A71751-BULK:
A71751-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glucose-sensitive inverse opal hydrogels: analysis of optical diffraction response
Lee Y, et al.
Langmuir, 20(8), 3096-3106 (2004)
Phenylboronic acid- salicylhydroxamic acid bioconjugates. 1. A novel boronic acid complex for protein immobilization
Stolowitz ML, et al.
Bioconjugate Chemistry, 12(2), 229-239 (2001)