Merck
ALD00000274
Sigma-Aldrich
Titanium disc
diam. × thickness 1 in. × 0.02 in., meets ASTM-B-265/ASME-SB-265 GR 2 specifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.23
特徴
meets ASTM-B-265/ASME-SB-265 GR 2 specifications
包装
pkg of 24 ea
直径×厚み
1 in. × 0.02 in.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)