Merck
ALD00004
Sigma-Aldrich
Li-Yu t-Butyl Quinoline
95%
別名:
3,4-Dihydro-7-tert-butyl-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H23NO
分子量:
269.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
202-207 °C
SMILES記法
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=C(C(C)(C)C)C=C3
InChI
1S/C18H23NO/c1-11-6-8-14-12(2)15-10-13(18(3,4)5)7-9-16(15)19-17(14)20-11/h7,9-11H,6,8H2,1-5H3
InChI Key
HGKGTNXPFXRVQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ligand is optimal for gamma C-H functionalization of aliphatic acids through Pd-catalyzed C-H activation. The Yu group has demonstrated a variety of transformations, such as olefination, carbonylation, and arylation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.