Merck
ALD00002
Sigma-Aldrich
Li-Quinoline Ligand
別名:
3,4-Dihydro-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
143-147 °C
SMILES記法
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C14H15NO/c1-9-7-8-12-10(2)11-5-3-4-6-13(11)15-14(12)16-9/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
ZENOEMLZOZWVRD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ligand can be used in the presence of Pd(TFA)2 (Aldrich 299685) to promote C-H activation of β-Aryl-α-amino acids. This product has shown to be optimal with a 2:1 ratio of Ligand:Pd Source for several examples reported by the Yu group.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00002-VAR:
ALD00002-1G:
ALD00002-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.