Merck
C70002
Sigma-Aldrich
3-クロロピリジン
ReagentPlus®, 99%
別名:
3-Pyridinyl chloride, 3-Pyridyl chloride, m-Chloropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClN
CAS番号:
分子量:
113.54
Beilstein:
105744
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1cccnc1
InChI
1S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI Key
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C70002-VAR:
C70002-25G:
C70002-50G:
C70002-BULK:
C70002-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)