Merck
196665
Sigma-Aldrich
3-フルオロピリジン
99%
別名:
3-Fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC5H4N
CAS番号:
分子量:
97.09
Beilstein:
1363666
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
107-108 °C (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cccnc1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
InChI Key
CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Fluoropyridine is oxidized to corresponding N-oxides, which on treatment with hot acetic anhydride and hydrolysis yields 3-halo-2-pyridones. Microwave spectrum of 3-fluoropyridine has been investigated in the frequency range of 8-18GHz at dry ice temperature. Deprotonation of 3-fluoropyridine with Bu3MgLi in THF at -10°C has been studied.
アプリケーション
3-Fluoropyridine was used in the synthesis of 3-halopyridin-4-yl-boronic acids and esters.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
196665-5G:
196665-1G:
196665-BULK:
196665-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Pyridine Derivatives. III. The Rearrangement of Some Simple 3-Halopyridine-N-oxides1.
Cava MP and WEINSTEIN B.
The Journal of Organic Chemistry, 23(11), 1616-1617 (1958)
Synthesis of novel halopyridinylboronic acids and esters. Part 3: 2, or 3-Halopyridin-4-yl-boronic acids and esters.
Bouillon A, et al.
Tetrahedron, 58(22), 4369-4373 (2002)
Microwave spectrum, dipole moment, quadrupole coupling constants, and centrifugal distortion constants of 3-fluoropyridine.
Sharma SD and Doraiswamy S.
Journal of Molecular Spectroscopy, 59(2), 216-225 (1976)
Deprotonation of fluoro aromatics using lithium magnesates.
Awad H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6697-6701 (2004)