Merck
ALD00128
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzenesulfonyl fluoride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClFO2S
CAS番号:
分子量:
194.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
SMILES記法
ClC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C=C1
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
InChI Key
PCTLRVPDZBVCMP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids.
This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00128-1G:
ALD00128-10G:
ALD00128-BULK:
ALD00128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.