アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
屈折率
n20/D 1.568
密度
1.655 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FS(C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl3FO2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
InChI Key
YIYMNRBLYKOKQM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00196-1G:
ALD00196-BULK:
ALD00196-VAR:
ALD00196-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
メルクは、K. Barry Sharplessらの協力のもと開発した各種スルホニルフルオリド試薬を提供しています。これらの試薬は新たなクリック反応を可能にします。
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
関連コンテンツ
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.