反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00232-100MG:
ALD00232-BULK:
ALD00232-500MG:
ALD00232-VAR:
ALD00232-100MG-KC:
ALD00232-10G:
ALD00232-1G-PW:
ALD00232-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。