反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
CC(C)(C)S(O[Na])=O
InChI
1S/C4H10O2S.Na/c1-4(2,3)7(5)6;/h1-3H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
VOHJOJMSAGPWBW-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00288-VAR:
ALD00288-BULK:
ALD00288-500MG:
ALD00288-100MG-KC:
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。