Merck
790184
Sigma-Aldrich
1-(トリフルオロメチル)シクロプロパンスルフィン酸ナトリウム
別名:
Baran TFCS-Na試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4F3NaO2S
分子量:
196.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
287-292 °C
官能基
fluoro
sulfinic acid
SMILES記法
[O-]S(C1(CC1)C(F)(F)F)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H5F3O2S.Na/c5-4(6,7)3(1-2-3)10(8)9;/h1-2H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
IZLDENBRBYPDNY-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
TFCS-Naは、いくつかのクラスの複素環のC-H官能化のための多様化試薬です。 この試薬は、トリフルオロメチルシクロプロピル基を導入します。この官能基は、tert-ブチル基を含む化合物と比べて代謝安定性を高めることが最近報告されています。
シンプルなスルフィン酸塩合成により、C-Hトリフルオロメチルシクロプロパン化が実現します
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
790184-100MG-KC:
790184-VAR:
790184-500MG:
790184-100MG:
790184-BULK:
790184-1G:
790184-10G:
790184-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David Barnes-Seeman et al.
ACS medicinal chemistry letters, 4(6), 514-516 (2014-06-06)
Susceptibility to metabolism is a common issue with the tert-butyl group on compounds of medicinal interest. We demonstrate an approach of removing all the fully sp(3) C-Hs from a tert-butyl group: replacing some C-Hs with C-Fs and increasing the s-character
資料
Rapidly diversify (hetero)aromatic scaffolds for chemical industry needs amid resource and time constraints, ensuring efficiency.
芳香族および芳香族ヘテロ環化合物の合成は、化学工業の中核となるテーマです。新しい分子構造への要求がますます増加する中で、どの研究プロジェクトにおいてもコストの削減や開発のスピードアップが求められており、芳香族(ヘテロ環)骨格を多様化する迅速な手法が必要とされています。