Merck
B7252
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2-ナフトエ酸
≥98%
別名:
1-Bromo-2-naphthalenecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7BrO2
CAS番号:
分子量:
251.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2ccccc2c1Br
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
VUVIRKAVBZITDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reactant involved in synthesis of:
  • Binaphthyl-based amino acids and amino alcohols via domino coupling reactions and lactam ring opening of intermediates
  • Benzimidazoles and benzimidazolequinone derivatives via cyclocondensation
  • Axially chiral biaryls via Suzuki-Miyaura reactions
  • Aryl ring-fused benzimidazolequinones via radical cyclization
  • Probes for human cytochrome P450 enzymes
  • Phananthridinone derivatives via domino coupling reactions
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7252-VAR:
B7252-BULK:
B7252-100MG:
B7252-1G:
B7252-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)