Merck
B99006
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylphenol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(CH3)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1210026
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
蒸気圧
0.03 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h4-8,11H,3H2,1-2H3
InChI Key
NGFPWHGISWUQOI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Ar(24208)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-sec-Butylphenol is a precursor to synthesize various coumarin and benzofuran derivatives that are used as lipid-lowering agents and potential bone anabolic agents. It can also be used as a solvent in organic synthesis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
233.6 °F - closed cup
引火点(℃)
112 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B99006-VAR:
B99006-100G:4548173955216
B99006-BULK:
B99006-500G:4548173955223
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benzofuran-pyran hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Gupta S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(10), 1719-1724 (2018)
Benzofuran-dihydropyridine hybrids: A new class of potential bone anabolic agents.
Modukuri R K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 25(24), 6450-6466 (2017)
Discovery of coumarin?dihydropyridine hybrids as bone anabolic agents.
Sashidhara K V, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(1), 109-122 (2012)
Spectrophotometric determination of nitrate in vegetable products using 2-sec-butylphenol.
A Tanaka et al.
The Analyst, 107(1271), 190-194 (1982-02-01)
RuSn bimetallic catalysts for selective hydrogenation of levulinic acid to ?-valerolactone.
Wettstein S G, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 117, 321-329 (2012)