物質
colorless
colorless tube
flat bottom
low-density polyethylene cap
low-density polyethylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F17574-0000
外径 × H × 内径
0.68 in. × 2.25 in. × 9.5 mm
キャパシティ
9.5 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These cylindrical vials with captive cap are made from lab-grade low density polyethylene (LDPE) to ensure the integrety of samples for testing. The vials are perfect for use in cleanrooms and have excellent chemical resistance.
- Snug fitting snap-on lid opens and closes with a flip of your thumb for single-handed operation
- Lab Grade LDPE won′t contaminate samples
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)