特徴
to hold Double
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18206-0000
詳細
Non-corroding clamps hold burettes firmly in place.
特徴および利点
- Soft rubber pads hold burette without scratching
- Clamp fits standard 12.5mm (½") support rod and includes an adapter to fit to narrower 9.5mm (⅜") rod (support rod not included)
- Made of chemical resistant polypropylene; autoclavable at 121°C (250°F)
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)