Merck
BAH182140000
SP Bel-Art® Plastic Spring Style Tubing Clamps
for tubing o.d., up to 5/32 in. (12 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
特徴
for tubing o.d. up to 5/32 in. (12 mm)
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H18214-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfect for all flexible tubing, this positive-action, self-closing tube clamp opens by squeezing the handles together.
特徴および利点
  • Chemical and stain-resistant
  • Made of Acetal plastic and stainless steel
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)