安全性情報
04-1571-I
Sigma-Aldrich
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2), clone 3E10 (rat monoclonal).
culture supernatant, clone 3E10, from rat
別名:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rat
品質水準
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E10, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (immunogen homology)
テクニック
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer2)
遺伝子情報
human ... POLR2B(5431)
詳細
RPB1(RNAポリメラーゼIIサブユニットB1)は、mRNAおよび非コードRNAを合成するRNAポリメラーゼIIの触媒部分です。転写の際、伸長はRPB1のC末端ドメイン(CTD)のリン酸化状態の影響を受け、RPB1は、転写開始、伸長、終結、およびmRNAプロセシングを調節する因子の集合プラットフォームとして機能します。リン酸化は主に、C末端ドメイン(CTD)のタンデム7残基リピートの残基′Ser-2′と′Ser-5′で行われ、これによりPol IIが活性化されます。このリン酸化は、ヘプタペプチドリピートの′Ser-7′でも行われます。この抗体は、RPB1の′Ser-2′ CTD残基を認識します。
特異性
この抗体は、C末端ドメイン(CTD)のSer2がリン酸化されたRNAポリメラーゼIIサブユニットB1を認識します。
ヒトRBP1と反応することが示されています(Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242)。
免疫原
エピトープ:C末端ドメイン(CTD)でリン酸化したSer2。
ヒトRNAポリメラーゼIIサブユニットB1に相当する卵白アルブミン結合直鎖ペプチドであり、C-末端ドメイン(CTD)のSer2においてリン酸化されています。
アプリケーション
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho CTD Ser-2)、クローン3E1(ラットモノクロナール)は&RNAポリメラーゼを標的&として高度の特異性を示すラットモノクロナール抗体であり、ウェスタンブロッティングでテストされています。
クロマチン免疫沈降:独立したラボが代表的なロットを用いて、ChIPでRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホ-CTD Ser-5)を免疫沈降させました(Chapman, R., et al. (2007). 318(5857):1780-1782.)。
ヒトRBP1と反応することが示されています(Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242)。
研究のサブカテゴリ
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
未処理のおよびラムダホスファターゼで処理したNIH/3T3細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:この抗体を希釈倍率1:2,000で使用して、未処理NIH/3T3細胞ライセート中のRNAポリメラーゼIIサブユニットB1(ホスホCTD Ser-2)を検出しました。
ターゲットの説明
約220 kDa、実測
関連事項
先発品:04-1571
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含む非精製ラットモノクローナルIgG1κ組織培養上清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
未処理およびλホスファターゼ処理済みNIH/3T3細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
04-1571-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Melanie M Frigault et al.
Cancer research communications, 3(11), 2268-2279 (2023-10-26)
Double-hit diffuse large B-cell lymphoma (DH-DLBCL) is an aggressive, and often refractory, type of B-cell non-Hodgkin lymphoma (NHL) characterized by rearrangements in MYC and BCL2. Cyclin-dependent kinase 9 (CDK9) regulates transcriptional elongation and activation of transcription factors, including MYC, making
Zhaoqing Zheng et al.
eLife, 6 (2017-06-09)
MECP2 mutations underlying Rett syndrome cause widespread misregulation of gene expression. Functions for MeCP2 other than transcriptional are not well understood. In an ex vivo brain preparation from the pond turtle Trachemys scripta elegans, an intraexonic splicing event in the
In vivo live imaging of RNA polymerase II transcription factories in primary cells.
Ghamari, Alireza, et al.
Genes & Development, 27, 767-777 (2013)
Dan Yu et al.
Nucleic acids research, 47(9), 4462-4475 (2019-03-14)
The general transcription factor P-TEFb, a master regulator of RNA polymerase (Pol) II elongation, phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of Pol II and negative elongation factors to release Pol II from promoter-proximal pausing. We show here that P-TEFb surprisingly inhibits
Jing Gao et al.
Haematologica (2021-06-25)
Despite significant progress in the treatment of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and mantle cell lymphoma (MCL), prognosis of patients with relapsed disease remains poor due to the emergence of drug resistance and subsequent disease progression. Identification of