Merck
1150706
USP
クロスポビドン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリビニルピロリドン, PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
crospovidone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
クロスポビドンUSP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
販売が制限されることがあります。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1150706-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eduardo Caldelas Cuéllar et al.
Acta ortopedica mexicana, 21(5), 234-238 (2007-12-28)
The jumper's knee or patellar tendonitis is a common injury in the athlete with an incidence between 14% and 16% among high-performance athletes. In addition to an overuse injury, there are some intrinsic factors for its development. Conservative treatment is
Y Barak et al.
Human fertility (Cambridge, England), 4(2), 99-103 (2001-10-10)
The technique of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) requires mechanical immobilization of the sperm that are to be injected; damage thus caused to the sperm membrane is considered to be necessary to activate the sperm for fertilization. Mechanical immobilization and the
Atsuko Adachi et al.
Contact dermatitis, 48(3), 133-136 (2003-05-21)
A 59-year-old woman who had had several episodes of contact urticaria after hair treatment, developed anaphylaxis after vaginal application of povidone-iodine solution for disinfection. Prick tests showed wheal-and-flare responses to both povidone-iodine (0.1% aqueous) and polyvinylpyrrolidone (povidone, PVP) (0.001% aq.)
Patricia C Buchsel
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 4(11), 1449-1454 (2008-10-28)
Painful oral lesions in patients with cancer, HIV or aphthous ulcers can cause significant pain and discomfort. Those with oral mucositis (OM) resulting from high-dose chemotherapy or irradiation are the most at risk for painful lesions that lead to significant
Polyvinylpyrrolidone (PVP), its diagnostic, therapeutic and technical application and consequences thereof.
W Wessel et al.
Arzneimittel-Forschung, 21(10), 1468-1482 (1971-10-01)