安全性情報
1614669
USP
でんぷんグリコールナトリウム タイプA
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O3)x · (Na)x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
starch
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
Sodium Starch Glycolate Type A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Sodium Starch Glycolate
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイ専用です。ヒト又は動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1614669-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alvaro Goyanes et al.
Drug development and industrial pharmacy, 37(7), 825-831 (2011-03-17)
Chitosan-silica coprecipitate (C-S) has recently been proposed as a tablet disintegrant. In this study we compared it with a 1:1 physical mixture of chitosan and silica (C/S) at the same composition as the coprecipitate, and with the widely used commercial
Ritesh M Pabari et al.
International journal of pharmaceutics, 430(1-2), 18-25 (2012-04-03)
A two factor, three level (3(2)) face centred, central composite design (CCD) was applied to investigate the main and interaction effects of tablet diameter and compression force (CF) on hardness, disintegration time (DT) and porosity of mannitol based orodispersible tablets
John Rojas et al.
AAPS PharmSciTech, 13(4), 1054-1062 (2012-08-18)
Spironolactone is a drug derived from sterols that exhibits an incomplete oral absorption due to its low water solubility and slow dissolution rate. In this study, formulations of spironolactone with four disintegrants named as croscarmellose sodium, crospovidone, sodium starch glycolate
M Maghsoodi et al.
Pharmaceutical development and technology, 16(3), 243-249 (2010-02-24)
Spherical crystallization (SC) of carbamazepine (CBZ) was carried out for preparation of the agglomerates using the solvent change method. The potential of the intraagglomerate addition of sodium starch glycolate (SSG) as a disintegrant agent and povidone (PVP) as a hydrophilic
Sagarika Bose et al.
International journal of pharmaceutics, 393(1-2), 41-47 (2010-04-08)
Solventless photocurable film coating was used to obtain modified release coatings. Different pore-forming agents were used to achieve immediate and sustained release of a blue dye contained in the coated pellets (non-pareil beads). A super-disintegrant, sodium starch glycolate, was used