安全性情報
05-1339
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone CMA304
clone CMA304, from mouse
別名:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
CMA304, monoclonal
application:
DB
ELISA
ICC
IP
WB
multiplexing
化学種の反応性:
human, vertebrates
テクニック:
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
citations:
40
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CMA304, monoclonal
化学種の反応性
human, vertebrates
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
詳細
ヒストンは高度に保存されたタンパク質で、核DNAからクロマチンを構築するための構造的足場として機能します。4つのコアヒストンであるH2A、H2B、H3、H4は集合して八量体(各2分子ずつ)になります。その後、146塩基対のDNAが八量体に巻きついて、ヌクレオソームを形成します。ヒストンは翻訳後に修飾され、これらの修飾はDNAの転写、修復、組換え、複製を調節します。最も一般的に研究されている修飾は、アセチル化、リン酸化、メチル化、ユビキチン化です。修飾は主にヌクレオソームのコア粒子から伸びたN末端とC末端の尾部で生じます。ヒストンH3(Lys4)のトリメチル化は、活性遺伝子の5′末端でみられ、クロマチン再構築酵素を動員することにより、転写活性化に寄与します。したがって、不活性なX染色体には、このマークはほとんどありません。
特異性
Lys4でトリメチル化されたヒストンH3を特異的に認識します。抗体結合特異性により、Lys91の修飾が可能です。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:トリメチル化Lys4
ヒトヒストンH3のアミノ酸1~12に相当する合成ペプチド、Lys4トリメチル化、KLH結合
アプリケーション
ELISA:
外部の研究所において、ELISA法に適していることが示されています。1
免疫細胞染色:
外部の研究所において、免疫細胞染色に適していることが示されています。1
免疫沈降:
外部の研究所において、免疫沈降法に適していることが示されています。1
マルチプレックス:
Lys4がトリメチル化されたヒストンH3をLuminexアッセイにより認識します。
抗トリメチルヒストンH3(Lys4)抗体クローンCMA304は、トリメチルヒストンH3(Lys4)(別名:、H3K4me3、ヒストンH3(トリメチルK4))を検出するマウスモノクローナル抗体であり、ELISA、ICC、IP、WB、Mplex、DBにおいて検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mL(希釈倍率1:500~1:2,000)で使用、10 μgのHeLa酸抽出物中のヒストンH3(Lys4)を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa
関連事項
先発品:04-791
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むPBS中の精製マウスモノクローナルIgG1κ
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。製品の回収率を最大化するため、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
05-1339:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diego Villar et al.
Cell, 160(3), 554-566 (2015-01-31)
The mammalian radiation has corresponded with rapid changes in noncoding regions of the genome, but we lack a comprehensive understanding of regulatory evolution in mammals. Here, we track the evolution of promoters and enhancers active in liver across 20 mammalian
Arginine methylation at histone H3R2 controls deposition of H3K4 trimethylation.
Kirmizis, Antonis, et al.
Nature, 449, 928-932 (2007)
Trimethylation of histone H3 lysine 4 is an epigenetic mark at regions escaping mammalian X inactivation.
Khalil, Ahmad M and Driscoll, Daniel J
Epigenetics, 2, 114-118 (2007)
Whole-genome mapping of histone H3 Lys4 and 27 trimethylations reveals distinct genomic compartments in human embryonic stem cells.
Zhao, Xiao Dong, et al.
Cell Stem Cell, 1, 286-298 (2007)
Idelisse Ortiz Torres et al.
Nature communications, 6, 6204-6204 (2015-02-18)
The retinoblastoma binding protein KDM5A removes methyl marks from lysine 4 of histone H3 (H3K4). Misregulation of KDM5A contributes to the pathogenesis of lung and gastric cancers. In addition to its catalytic jumonji C domain, KDM5A contains three PHD reader