Merck
すべての画像(24)
主要文書
安全性情報
ZRB04791
Sigma-Aldrich
抗トリメチル-ヒストンH3 (Lys4) 抗体 クローンMC315 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
トリメチル-ヒストンH3, ヒストンH3, ヒストンH3Kme3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MC315, recombinant monoclonal
monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~17 kDa
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
inhibition assay: suitable using 1:250 (peptide)
western blot: 1:250-1:1,000
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys4)
遺伝子情報
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製され、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理されています。研究者の皆様に使用していただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。次世代の抗体ZooMAbリコンビナント抗体を是非ご利用ください。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローンMC315はリジン4がトリメチル化されたヒストンH3を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトヒストンH3由来の(リジン4がトリメチル化された)RTK4me3Qを含むアミノ酸配列に対応するBSA結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:100で使用、ヒト結腸がんおよびヒト乳がんの組織切片のトリメチル-ヒストンH3(Lys4)が検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431、HeLa、HUVEC、およびNIH3T3細胞のトリメチル-ヒストンH3(Lys4)が検出できます。
ペプチド阻害:希釈倍率1:250で使用、HeLa細胞酸抽出液とともに用いて、ペプチドブロック解析を行いました。
抗トリメチルヒストンH3(Lys4) クローンMC315 ZooMAb(カタログ番号:ZRB04791)は、リジン4がトリメチル化されたヒストンH3を特異的に検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色、ペプチド阻害アッセイ、およびウェスタンブロッティングでテストされています。&
ターゲットの説明
ヒストンH3.1t(UniProt:Q16695;H3/t、H3t、H3/gとしても知られる)は、ヒトのHIST3H3(H3FTとしても知られる)遺伝子(Gene ID:8290)によってコードされています。ヒストンは高度に保存されたタンパク質で、核DNAからクロマチンを構築するための構造的足場として機能します。ヒストン修飾は、DNAの転写、修復、組換え、複製を調節します。4種類のコアヒストン(H2A、H2B、H3、H4)各2分子が八量体を形成し、その周りをDNAがヌクレオソームと称する反復単位となって巻き付いているため、DNAを鋳型として必要とする細胞機構にDNAは近寄れません。これにより、ヒストンは、転写調節、DNA修復、DNA複製、および染色体安定性において中心的な役割を果たしています。DNAアクセシビリティは、ヒストンコードとも呼ばれるヒストンの翻訳後修飾とヌクレオソーム再構築の複雑な組み合わせによって制御されています。ヒストンH3には、H3.1とH3.3という2つの主要なバリアントがあり、動物においてこの2つのゲノムは異なる局在パターンを示します。H3.1とH3.3の複合体には、DNA合成依存性・非依存性ヌクレオソーム形成に重要な役割を果たす、ヒストンシャペロンCAF-1とHIRAが存在します。ヒストンH3には主要球状ドメインと長いN末端尾部があり、′ひも構造に付着したビーズ′状のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は球状のヌクレオソームコアからはみ出しており、細胞プロセスに影響を及ぼす数種類のエピジェネティックな修飾を受ける可能性があります。これらの修飾には、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化が含まれます。H3K4me3の修飾は一貫して転写開始部位で起こると報告されており、H3K4me3ドメインは着床前発生と、内部細胞塊から胚性幹細胞を誘導したり栄養外胚葉から栄養膜幹細胞を誘導したりする過程での、転写活性増加と細胞識別増強に関連します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参照:Liu, X., et al. (2016). Nature 537(7621); 558-562)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
ZRB04791-25UL:
ZRB04791-4X25UL:
ZRB04791-2X25UL:
ZRB04791-3X25UL:
試験成績書(COA)