クローン
3E4, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCK1(5105)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~70 kDa PCK1 protein.
Recognizes the ~70 kDa PCK1 protein in HepG2 cells.
This Anti-PCK1 Mouse mAb (3E4) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PCK1.
免疫原
Full-length, recombinant human PCK1 (aa 1-623), expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Negative Control
293T cells
293T cells
Positive Control
HepG2 cells
HepG2 cells
その他情報
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1508-100UG:
試験成績書(COA)