物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H21195-0034
内径
0.034 in. (0.86 mm)
壁厚
0.012 in. (0.3 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE plastic tubing can be ordered by the foot to suit your needs.
特徴および利点
- Superior chemical resistance
- High degree of flexibility allows multiple twists and turns in tight spaces
- Non-stick surface will not collect particulates
- One Quantity/Pack equals 1 foot; for longer lengths, order the length you require (Quantity/Pack of 25 = 25 feet). Minimum order 25 feet
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)