Merck
BML00086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxyphenylboronic acid, pinacol ester
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21BO4
CAS番号:
分子量:
264.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
形状
solid
InChI
1S/C14H21BO4/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)10-7-8-11(16-5)12(9-10)17-6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
QPWUFMRNTUHMJD-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BML00086-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tryfon Zarganes-Tzitzikas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Imaging techniques, such as positron emission tomography (PET), represent great progress in the clinical development of drugs and diagnostics. However, the efficient and timely synthesis of appropriately labeled compounds is a largely unsolved problem. Numerous small drug-like molecules with high