物質
high-density polyethylene (with steel core)
詳細
with steel core
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 136335
L × D
400 mm × 6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® stirring rod is designed to be bendable, allowing for customization based on specific applications. The permanent bend ensures that the rod maintains its shape during use, providing flexibility for stirring in various vessel shapes and sizes. This innovative design enhances the efficiency of mixing and blending processes, making it suitable for a wide range of laboratory tasks.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)