Merck
BR144440
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 34/35, (octagonal grip, hallow, sealing rings)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS34/35
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
BRAND 144440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hollow, with sealing ribs and square grip.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)