Merck
BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.13
物質
aluminum
特徴
Holds 315-485 mm pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 28935
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)