Merck
BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
別名:
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
ジョイント
joint ST/NS14/23
詳細
calibrated to contain (TC, IN)
特徴
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
BRAND 37233
キャパシティ
150 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メスフラスコ。DIN EN ISO 1042準拠。クラスA適合性承認済み。DURAN製®。スクエアグリップ、PPストッパーが付いています。印と文字はハイコントラストの青いエナメルで書かれています。
全BLAUBRANDメスフラスコにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)