Merck
BR458731
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 1
別名:
Filter, Filter crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 458731
キャパシティ
50 mL
ポアサイズ
100-160 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)