Merck
BR458024
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 4
別名:
Filter, Filter crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
BRAND 458024
キャパシティ
30 mL
ポアサイズ
10-16 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Z247073
Coors Gooch crucible