Merck
BR759800
BRAND® disposable stirring spatula
polystyrene
別名:
Stirring spatula
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.11
物質
polystyrene
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 759800
L ×直径
120 mm × 3 mm
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)