Merck
C61801
Sigma-Aldrich
2-クロロ-5-ニトロピリジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClN2O2
CAS番号:
分子量:
158.54
Beilstein:
120453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
InChI Key
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C61801-100G:
C61801-25G:
C61801-BULK:
C61801-VAR:
C61801-250G:
C61801-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1