Merck
CDS002969
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-1-propanol
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7FO
CAS番号:
分子量:
78.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
OCCCF
InChI
1S/C3H7FO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
InChI Key
NLRJUIXKEMCEOH-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS002969-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kai-Ting Shih et al.
PloS one, 15(12), e0243831-e0243831 (2020-12-15)
(4S)-4-(3-[18F]Fluoropropyl)-L-glutamic acid ([18F]FSPG) is a positron emission tomography (PET) imaging agent for measuring the system xC- transporter activity. It has been used for the detection of various cancers and metastasis in clinical trials. [18F]FSPG is also a promising diagnostic tool