Merck
CDS005160
Sigma-Aldrich
3,5-difluoro-benzamidine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClF2N2
CAS番号:
分子量:
192.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Cl.NC(=N)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H6F2N2.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;/h1-3H,(H3,10,11);1H
InChI Key
QCCACCYICHJVIN-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS005160-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 984, 211-222 (2017-08-28)
With the emergence of more challenging targets, a relatively new approach, fragment-based drug discovery (FBDD), proved its efficacy and gained increasing importance in the pharmaceutical industry. FBDD identifies low molecular-weight (MW) ligands (fragments) that bind to biologically important macromolecules, then
E Farcaş et al.
Analytica chimica acta, 1034, 214-222 (2018-09-09)
Only few reports describe the use of capillary electrophoresis in the context of Fragment Based Drug Discovery (FBDD). In this paper, we will present a generic, fully automated, microscale electrophoretic mobility shift displacement assay that can be used in FBDD
E Farcaş et al.
Talanta, 188, 516-521 (2018-07-22)
Capillary electrophoresis (CE) instrument was used for the generation of a robust and reliable nanoreactor for enzymatic assays in the context of antithrombotic drug screening. The activity of the screened molecules was monitored in a quick and fully automated fashion