Merck
CDS009046
Sigma-Aldrich
2-ethylmorpholine
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
分子量:
115.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CCC1CNCCO1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
RGNFMQJLAOONTP-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CDS009046-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tomáš Ječmen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 89, 128-137 (2015-08-04)
Protein-protein interactions play a central role in the regulation of many biochemical processes (e.g. the system participating in enzyme catalysis). Therefore, a deeper understanding of protein-protein interactions may contribute to the elucidation of many biologically important mechanisms. For this purpose