アッセイ
97%
フォーム
liquid
光学活性
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
密度
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
InChI Key
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D126306-1KG:
D126306-25G:
D126306-BULK:
D126306-5G:
D126306-VAR:
D126306-250G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)