Merck
D146404
Sigma-Aldrich
2,6-ジメチルアニソール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.503 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D146404-VAR:
D146404-100G:
D146404-25G:
D146404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)