Merck
D33209
Sigma-Aldrich
trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione
96%
別名:
trans-1,2-Dibenzoylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCH=CHCOC6H5
CAS番号:
分子量:
236.27
Beilstein:
743958
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=O)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H12O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
InChI Key
WYCXGQSQHAXLPK-VAWYXSNFSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D33209-VAR:
D33209-25G:
D33209-100G:
D33209-BULK:
D33209-1KG:
D33209-1G:
D33209-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2