D91209
ブロモマロン酸ジエチル
92%
別名:
α-Bromomalonic ester, 1,3-Diethyl 2-bromopropanedioate, 2-Bromomalonic acid diethyl ester, Bromomalonic acid diethyl ester, Diethyl α-bromomalonate, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl bromopropanedioate, Ethyl bromomalonate
アッセイ
92%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
233-235 °C (lit.)
密度
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D91209-100G:
D91209-VAR:
D91209-25G:
D91209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック