Merck
DWK11-5200-S
Wheaton® Microliter Vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear vial (Silanized, with Marking Patch)
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
WHEATON® 11-5200-S
D× H
12 mm × 32 mm
キャップサイズ
11 mm
容量
2.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromatography
特徴および利点
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)