物質
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
case of 144 ea partitioned tray
メーカー/製品名
WHEATON® 224884
チューブ容量
(8 mL)
チューブ直径
(17 mm)
フィッティング
neck (External Thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample Vials in Lab File (With Caps Attached). Attached caps help maintain cleanliness. Supplied in partitioned trays to provide an easy way to store empty vials or to inventory samples.
- Screw caps are attached to vials.
- It is suggested to use rubber lined caps for aqueous samples, and PTFE faced rubber lined caps for organic samples, and metal foil liner for hydrocarbons.
- Vials and caps are autoclavable.
- 2 mL vials fit the M-T Vial File, 228778.
- 4 mL vials fit the M-T Vial File, 228780.
- Vials with caps attached packaged in partitioned trays
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)