Merck
DWKBWP0500PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
round translucent polypropylene bottle, screw cap, capacity 500 mL
別名:
BWP0500PGRAD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121818
NACRES:
NB.43
キャパシティ:
500 mL
物質:
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
包装:
pkg of 10 ea
物質
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Azlon BWP0500PGRA
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
特徴および利点
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)