Merck
GF07591754
イッテルビウム
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
別名:
YB006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Yb
CAS番号:
分子量:
173.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141616
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 075-917-54
抵抗性
28 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
部分最大サイズ
500 μm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
密度
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Yb]
InChI
1S/Yb
InChI Key
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)