Merck
1.12410
Sigma-Aldrich
Ytterbium oxide
≥99%
別名:
Ytterbium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O3Yb2
CAS番号:
分子量:
394.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-234-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
InChI Key
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
詳細
99+
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2