安全性情報
GF13437031
硫化亜鉛
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
別名:
ZN536010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 134-370-31
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
GF13437031-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)